4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905290-1G
PC905290-250MG
APOSPC905290-1GEA
81.2
EUR
APOSPC905290-1G
APOSPC905290-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroacetamido)butanoic acid
Formula:
C₆H₈F₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130210 CAS Number: 50632-83-2 |