Stampa…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905284-1G PC905284-5G
APOSPC905284-1GEA 115 EUR
APOSPC905284-1G APOSPC905284-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline 97%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinazoline
Formula: C₉H₆ClFN₂
Peso molecolare: 196,609 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024899
CAS Number: 1206694-32-7