Stampa…
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905264-10G PC905264-5G
APOSPC905264-10GEA 522 EUR
APOSPC905264-10G APOSPC905264-5G
2-Fluorobenzene-1,4-diol 95%
2-Fluorobenzene-1,4-diol
Formula: C₆H₅FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061106
CAS Number: 55660-73-6