Stampa…
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905253-1G PC905253-250MG
APOSPC905253-1GEA 130 EUR
APOSPC905253-1G APOSPC905253-250MG
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24539280
CAS Number: 177034-25-2