Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905242-100G PC905242-10G PC905242-25G
APOSPC905242-100GEA 1150 EUR
APOSPC905242-100G APOSPC905242-10G APOSPC905242-25G
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇FN₂O
Peso molecolare: 190,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864517
CAS Number: 936940-82-8