Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905223-1G PC905223-250MG
APOSPC905223-1GEA 865 EUR
APOSPC905223-1G APOSPC905223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole 95%
2-(2-Fluorophenyl)-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole
Formula: C₁₁H₁₂FNO
Peso molecolare: 193,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04108264
CAS Number: 66464-20-8