Stampa…
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905200-1G PC905200-250MG
APOSPC905200-1GEA 633 EUR
APOSPC905200-1G APOSPC905200-250MG
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine 95%
5-Chloro-3-(chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Peso molecolare: 180,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16608118
CAS Number: 1227606-17-8