Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₄BF₃NO₂·K Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10698613 CAS Number: 926280-83-3 |