Stampa…
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905158-1G PC905158-250MG
APOSPC905158-1GEA 395 EUR
APOSPC905158-1G APOSPC905158-250MG
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile 95%
6-Fluoro-2-methoxynicotinonitrile
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD26743428
CAS Number: 1339175-72-2