Stampa…
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905151-1G PC905151-250MG
APOSPC905151-1GEA 151 EUR
APOSPC905151-1G APOSPC905151-250MG
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid 97%
2-(4-Fluoro-1H-indol-1-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441897
CAS Number: 1313712-35-4