Stampa…
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905146-1G PC905146-250MG
APOSPC905146-1GEA 648 EUR
APOSPC905146-1G APOSPC905146-250MG
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide 95%
N-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)formamide
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441833
CAS Number: 1313712-60-5