Stampa…
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 422 EUR
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formula: C₇H₅FN₂O
Peso molecolare: 152.126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11845366
CAS Number: 268734-39-0