Stampa…
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905105-1G PC905105-5G
APOSPC905105-1GEA 98.9 EUR
APOSPC905105-1G APOSPC905105-5G
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Formula: C₈H₆FNO₃
Peso molecolare: 183,137 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835330
CAS Number: 2250-48-8