Stampa…
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905092-100MG PC905092-1G PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA 14.7 EUR
APOSPC905092-100MG APOSPC905092-1G APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11052635
CAS Number: 1092961-07-3