Stampa…
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905067-1G PC905067-250MG
APOSPC905067-1GEA 372 EUR
APOSPC905067-1G APOSPC905067-250MG
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441851
CAS Number: 153797-65-0