Stampa…
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905062-1G PC905062-250MG
APOSPC905062-1GEA 527 EUR
APOSPC905062-1G APOSPC905062-250MG
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆ClFO
Punto di fusione: 27…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09992878
CAS Number: 53688-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III