Stampa…
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 26.3 EUR
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Peso molecolare: 219,008 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21606586
CAS Number: 185345-46-4