Stampa…
5-Fluoro-4-chromanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905030-1G PC905030-5G PC905030-100MG PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA 183 EUR
APOSPC905030-1G APOSPC905030-5G APOSPC905030-100MG APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Formula: C₉H₇FO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743992
CAS Number: 188826-32-6