Stampa…
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC905024-10G PC905024-1G PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA 870 EUR
APOSPC905024-10G APOSPC905024-1G APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202698
CAS Number: 157437-25-7