Stampa…
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC905021-1G PC905021-5G
APOSPC905021-1GEA 212 EUR
APOSPC905021-1G APOSPC905021-5G
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol
Formula: C₇H₉FN₂O
Peso molecolare: 156,158 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14600159
CAS Number: 1000981-41-8