Stampa…
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904990-1G PC904990-250MG
APOSPC904990-1GEA 807 EUR
APOSPC904990-1G APOSPC904990-250MG
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅FN₄
Peso molecolare: 152,129 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072710
CAS Number: 1245644-40-9