Stampa…
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904965-1G PC904965-5G
APOSPC904965-1GEA 89.9 EUR
APOSPC904965-1G APOSPC904965-5G
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
4-Fluoro-2-morpholinoaniline
Formula: C₁₀H₁₃FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11849334
CAS Number: 232951-87-0