Stampa…
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904944-1G PC904944-5G
APOSPC904944-1GEA 145 EUR
APOSPC904944-1G APOSPC904944-5G
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000410
CAS Number: 881848-77-7