Stampa…
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904926-1G PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA 246 EUR
APOSPC904926-1G APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉FO₂
Peso molecolare: 180,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11895893
CAS Number: 455267-56-8