Stampa…
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904903-1G PC904903-250MG PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA 132 EUR
APOSPC904903-1G APOSPC904903-250MG APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇BrFNO₂
Peso molecolare: 248,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22565660
CAS Number: 1395493-30-7