Stampa…
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904897-1G PC904897-250MG
APOSPC904897-1GEA 865 EUR
APOSPC904897-1G APOSPC904897-250MG
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06212995
CAS Number: 771581-73-8