Stampa…
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 435 EUR
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Formula: C₇H₅ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19441850
CAS Number: 1070892-66-8