Stampa…
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 673 EUR
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977386
CAS Number: 893615-28-6