Stampa…
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904877-1G PC904877-250MG
APOSPC904877-1GEA 141 EUR
APOSPC904877-1G APOSPC904877-250MG
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate 95%
Methyl 2-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Peso molecolare: 170,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698042
CAS Number: 1214324-64-7