Stampa…
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904839-1G PC904839-250MG
APOSPC904839-1GEA 88.7 EUR
APOSPC904839-1G APOSPC904839-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962623
CAS Number: 1067193-34-3