Stampa…
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904806-1G PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA 807 EUR
APOSPC904806-1G APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Formula: C₇H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 170,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08690074
CAS Number: 168770-44-3