Stampa…
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904802-1G PC904802-250MG
APOSPC904802-1GEA 40.8 EUR
APOSPC904802-1G APOSPC904802-250MG
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₀FNO·ClH
Peso molecolare: 191,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546099
CAS Number: 1214366-31-0