Stampa…
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 190 EUR
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₃F₂NO
Peso molecolare: 167,112 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907858
CAS Number: 149489-14-5