Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904733-1G PC904733-5G
APOSPC904733-1GEA 0 EUR
APOSPC904733-1G APOSPC904733-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696306
CAS Number: 78016-98-5