Stampa…
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904728-1G PC904728-250MG
APOSPC904728-1GEA 452 EUR
APOSPC904728-1G APOSPC904728-250MG
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,562 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697563
CAS Number: 315180-15-5