(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904722-1G
PC904722-250MG
APOSPC904722-1GEA
88.6
EUR
APOSPC904722-1G
APOSPC904722-250MG
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol
Formula:
C₇H₅F₂NO₃ Peso molecolare: 189.116 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18633079 CAS Number: 1123172-89-3 |