(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G
PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA
328
EUR
APOSPC904702-1G
APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₀FNO·ClH Peso molecolare: 203,641 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15474861 CAS Number: 1260609-97-9 |