Stampa…
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 684 EUR
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₄ClFN₂O
Peso molecolare: 198,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520685
CAS Number: 769158-12-5