Stampa…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 271 EUR
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Formula: C₇H₁₀F₃NO
Peso molecolare: 181,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09936907
CAS Number: 81363-14-6