Stampa…
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904623-100MG PC904623-1G PC904623-250MG
APOSPC904623-100MGEA 199 EUR
APOSPC904623-100MG APOSPC904623-1G APOSPC904623-250MG
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline
Formula: C₁₈H₂₂F₃NO₄
Peso molecolare: 373,367 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659430
CAS Number: 957311-17-0