Stampa…
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
PC904607-1G PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA 735 EUR
APOSPC904607-1G APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Formula: C₈H₉FO₂S
Peso molecolare: 188,219 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09259030
CAS Number: 828270-66-2