Stampa…
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904604-100MG PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA 147 EUR
APOSPC904604-100MG APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₆BrFN₂
Peso molecolare: 229,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20278282
CAS Number: 1394120-64-9