Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904601-1G PC904601-250MG
APOSPC904601-1GEA 176 EUR
APOSPC904601-1G APOSPC904601-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136,075 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18415320
CAS Number: 66675-22-7