Stampa…
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904597-1G PC904597-250MG
APOSPC904597-1GEA 807 EUR
APOSPC904597-1G APOSPC904597-250MG
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₇H₆FN₃
Peso molecolare: 151,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11616901
CAS Number: 920036-28-8