Stampa…
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904567-1G PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA 626 EUR
APOSPC904567-1G APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇FO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406363
CAS Number: 914301-44-3