Stampa…
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 310 EUR
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Formula: C₄H₈FN
Peso molecolare: 89,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738461
CAS Number: 136725-54-7