Stampa…
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904562-1G PC904562-250MG
APOSPC904562-1GEA 265 EUR
APOSPC904562-1G APOSPC904562-250MG
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride 95%
(S)-2-(Hydroxymethyl)-4,4-difluoropyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₉F₂NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22570251
CAS Number: 623583-10-8