Stampa…
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904537-1G PC904537-250MG PC904537-500MG
APOSPC904537-1GEA 870 EUR
APOSPC904537-1G APOSPC904537-250MG APOSPC904537-500MG
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
5-Fluoro-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797666
CAS Number: 97749-24-1