Stampa…
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC904531-1G PC904531-500MG PC904531-5G
APOSPC904531-1GEA 415 EUR
APOSPC904531-1G APOSPC904531-500MG APOSPC904531-5G
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine 95+%
(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,139 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04117761
CAS Number: 164341-39-3