Stampa…
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC904522-100MG PC904522-1G PC904522-250MG
APOSPC904522-100MGEA 183 EUR
APOSPC904522-100MG APOSPC904522-1G APOSPC904522-250MG
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
5-Fluoro-7-azaindole-3-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 194,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12962794
CAS Number: 1027530-64-8